主要文書
1.15095
Supelco
Extrelut® NT 3 Pre-packed SLE Column
1-3 ml sample size, for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions
別名:
NT 3 Solid Phase Extraction (SPE) Disk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
製品名
EXtrelut® NT 3, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (1-3 ml sample size)
品質水準
テクニック
supported liquid extraction (SLE): suitable
保管温度
15-25°C
詳細
pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (1 - 3 ml sample)
アナリシスノート
Appearance: 50 glass column filled with pure kieselguhr
elution time
- exit cannulae 0.60/30mm:
≤ 8 min
- exit cannulae 0.70/30mm: ≤ 6 min
purity test
- absorbance 280 nm:
≤ 0.040
- absorbance 250 nm: ≤ 0.080
- absorbance 230 nm: ≤ 0.130
- GC: no to insignificant peaks of contamination
法的情報
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
私たちのemulsion-free supported-liquid extraction (SLE)シングルステップソリューションでお客様の液-液抽出を簡素化することができます。