主要文書
1.15093
Supelco
Extrelut® NT Packing Material Refill pack
for column fillings EXtrelut® NT 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
EC Index Number:
272-489-0
NACRES:
NC.07
product name
EXtrelut® NT Refill pack, for column fillings EXtrelut® NT 20
品質水準
テクニック
supported liquid extraction (SLE): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
溶解性
0.0037 g/L
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI Key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
詳細
Extrelut® NT simplifies liquid-liquid extraction in its most effective form by using a chemically inert, wide-pore and highly pure diatomaceous earth based solid phase. Depending on the sample volume three types of columns are available: Extrelut NT1 can take up a maximum of one ml, Extrelut NT3 three ml and Extrelut NT20 up to twenty ml of sample.
アナリシスノート
purity test (absorbance 280 nm): ≤ 0.040
purity test (absorbance 250 nm): ≤ 0.080
purity test (absorbance 230 nm): ≤ 0.130
法的情報
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
資料
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
私たちのemulsion-free supported-liquid extraction (SLE)シングルステップソリューションでお客様の液-液抽出を簡素化することができます。