安全性情報
1.19162
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol 1.5-150 mg/L, for use with LICHROTEST
別名:
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 8: Linearity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
組成
methyl paraben in methanol, 1.5-150 mg/L
テクニック
HPLC: suitable
適合性
for use with LICHROTEST
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
詳細
Set 8: Linearity; Methyl parabens in methanol LiChroTest
アナリシスノート
1.5 mg/l Methyl paraben: in accordance
7.5 mg/l Methyl paraben: in accordance
15 mg/l Methyl paraben: in accordance
75 mg/l Methyl paraben: in accordance
150 mg/l Methyl paraben: in accordance
Linearity (> 0.9999): in accordance
法的情報
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1