安全性情報
1.24513
Supelco
Bathophenanthroline
GR for analysis
別名:
Bathophenanthroline, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16N2
CAS番号:
分子量:
332.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
216-767-1
品質水準
形状
solid
mp
215-220 °C
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI Key
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 217 - 222 °C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1245130000:
IN21245130101:
1245130001:
試験成績書(COA)