Merck
125162
Millipore
Eshmuno® A Resin
RoboColumn Eshmuno® A, volume 0.2 mL, prepacked column
別名:
RoboColumn Eshmuno® A, 0.2ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
protein A
品質水準
物質
polypropylene housing
製品種目
Eshmuno®
フォーム
prepacked column
メーカー/製品名
Eshmuno®
パラメーター
≤8 bar pressure
>500 cm/hr max. flow rate
カラム径× L
5 mm × 10 mm
容量
0.2 mL
マトリックス活性基
Polyvinyl Ether
平均粒径
50 μm
キャパシティ
~40-55 mg/mL binding capacity((3-6 min RT))
アプリケーション
mAb
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
5 x 10mm ESHMUNO®
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.