Merck
1.25163
Millipore
Eshmuno® A Resin
RoboColumn Eshmuno® A, volume 0.6 mL, prepacked column
別名:
RoboColumn Eshmuno® A, 0.6ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
protein A
品質水準
製品種目
Eshmuno®
フォーム
prepacked column
メーカー/製品名
Eshmuno®
パラメーター
≤8 bar pressure
~500 cm/hr max. flow rate
カラム径× L
5 mm × 30 mm
容量
0.6 mL
マトリックス活性基
Polyvinyl Ether
平均粒径
50 μm
キャパシティ
~40-55 mg/mL, resin binding capacity((3-6 min RT))
アプリケーション
mAb
保管温度
2-8°C
詳細
5 x 30mm ESHMUNO®
特徴および利点
Eshmuno® A chromatography resin enables users to:
  • Intensify processes resulting in High Binding Capacity, Superior Flow Capability, and Excellent HCP reduction.
  • Determine the products purity with a more consistent viral clearance, increased aggregate removal, reduced fab finding and low leached Protein A.
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.