Merck
ホーム製品医薬品・バイオ医薬品製造クロマトグラフィーアフィニティークロマトグラフィー充填剤
アフィニティークロマトグラフィー充填剤
アフィニティークロマトグラフィーで使用されるツールと化学品を示している実験室のセッティング。手前の3つのボトルにはハザードマークが付いており、選択的な生化学的相互作用と精製プロセスに不可欠な可燃性物質と腐食性物質が含まれることを明示しています。後方側では白衣を着た研究者が、アフィニティークロマトグラフィーの大規模製造およびプロセス開発に関連すると思われる複雑な装置を操作しています。
アフィニティクロマトグラフィーは、非常に選択性の高い生化学相互作用により複雑な混合物を分離します。目的とする分子を不純物から効率的に分離する精製手法として広く用いられています。私たちの幅広いアフィニティー充填剤は、プロセス開発から大規模製造まで、廃スループットかつ高いコスト効率の精製を実現するように設計されています。
関連資料
1 / 2 ページ
プロテインAアフィニティ充填剤
Eshmuno® Aは、モノクローナル抗体(mAb)などのFc含有タンパク質の精製に適した高キャパシティーの充填剤です。この充填剤は、酸性およびアルカリ性条件下で殺菌できます。
血漿精製用アフィニティ充填剤
Eshmuno® P 抗Aおよび抗B充填剤は、患者の溶結リスクの上昇と関連付けられている血漿由来免疫グロブリン(Ig)の処理において抗Aと抗Bの同種凝集素抗体を効果的に除去します。
タンパク質精製用アフィニティ充填剤
Fractogel® 金属アフィニティー/75>充填剤は、タンパク質とペプチド、特にヒスチジン標識タンパク質などのヒスチジン残基、システイン残基、トリプトファン残基が露出したタンパク質の効率的でコスト効率の高い分離を実現します。
適格性確認、リスクアセスメント、およびプロセス最適化のサポート
メルクの製品ラインアップをカバーするEmprove® Programでは、適合性確認、リスクアセスメント、プロセス最適化など開発と製造のさまざまな段階をサポートするために、3種類のDossierを提供しています。このDossierには、製品の包括的な試験データ、品質ステートメントおよび法規制情報に関する情報がまとめられています。