Merck
メンブレンクロマトグラフィー
Natrix® クロマトグラフィーメンブレン技術は、新しいレベルのダウンストリーム生産性と汎用性をもたらします。高いリガンドの密度と併せた微細な多孔性構造により、非常に速い流速における高いローディング容量と優れた不純物除去が可能となります。シングルユースのスケーラブルなフォーマットで優れた性能を持つ革新的なNatrix®製品は、プロセス経済性と施設稼働性を向上させます。 
無地の白い背景に、垂直に立てた2本の白い直線型蛍光灯。これらの蛍光灯は細長いチューブ状で、底部に設置用のベースを備えた設計になっています。
Natrix®Qクロマトグラフィーメンブレン
精製用に設計された高容量でハイスループットの強陰イオン交換メンブレンクロマトグラフィーデバイスであるNatrix®Qクロマトグラフィーメンブレンは、微細な多孔性メンブレン骨格に直接重合化された高密度のト第4級アンモニウム(Q)ペンダント結合基を含む多孔性ポリアクリルアミドハイドロゲルです。細孔間同士のつながりを持つ構造と高密度のリガンドは、幅広いバッファー条件で良好な不純物除去を維持しながら、高流束で非常に高いバインディングキャパシティーを有したすばらしい処理能力を実現します。Natrix® Qは、あらゆるバイオプロセスの設計において生産性、柔軟性、経済的有用性、およびプロセス堅牢性を改善します。