Merck
1.37007
SAFC
塩酸
fuming 37%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
医薬品製造
別名:
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
231-595-7
グレード
GMO free
GMP
Halal
Kosher
品質水準
認証
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
テクニック
API processing | salt formation: suitable
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.18 g/L at 20 °C
アプリケーション
cleaning in place
pharma/biopharma processes
その他の活性
Aflatoxin
保管温度
2-25°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
包装
1.37007.1000 / 1L / glass bottle
1.37007.2500 / 2.5L / glass bottle
1.37007.9025 / 25L / PE canister
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1370079025BWT:
1370079999:
CO1E1370079025:
1370072500BWT:
CO1E1370072500:
1370070000:
1.37007.9027:
1370072500:
1370079025:
1370071000:
試験成績書(COA)