認証
Ph. Helv.
品質水準
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
liquid
濃度
25%
pH
<1 (20 °C in H2O)
動粘度
1.73 cSt(20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
mp
-52 °C
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
1.12 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1003122500:
1003120000:
1003129920:
1003129025:
1003129180:
1003122501:
1003128888:
1003129999:
1003129950:
CH21003129026:
試験成績書(COA)