認証
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
フォーム
solid
有効性
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
テクニック
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130-135 °C (lit.)
溶解性
478.8 g/L
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
V: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8170581000:
8170581000BWT:
8170580000:
8170589025:
8170589999:
試験成績書(COA)