Merck
1.10164
SAFC
Hydrochloric acid 6 mol/L
EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
認証
CIP (cleaning in place)
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
形状
liquid
濃度
≤0.0001% Cl- (Free Chlroine)
≤0.0001% Pb (Heavy metals)
≤0.00015% As (Arsenic)
≤0.0005% sulfate
5.7-6.3 mmol/L HCl
蒸発残留物質
≤0.01
pH
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
life science and biopharma (Biopharmaceutical Manufacturing)
保管温度
2-25°C
アプリケーション
Filtered with 0.2 μmManufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1