Merck
1.37060
SAFC
水酸化ナトリウム 溶液
EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place, 0,5 mol/L
医薬品製造
別名:
Sodium hydroxide solution 0,5 mol/L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
liquid
濃度
≤0.2% Na2CO3 (Carbonate)
≤10 ppm Al (Aluminium)
≤3 ppm Fe
≤30 ppm Pb (Heavy metals)
≤30 ppm sulfate (SO<SUB>4</SUB>)
≤5 ppm chloride (CL)
0.45-0.55 mmol/L NaOH (acidimetric)
不純物
≤2.0 IU/mL Endotoxins
pH
13.5 (20 °C, H2O)
導電率
80-100 mS/cm at 22 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
構成
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection USP. Water for injection USP has been prepared for this product by using purified water according to Ph Eur, JP.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg