Merck
1.50830
Supelco
LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
カラムL × 内径:
25 cm × 4 mm
表面積:
350 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
Silica bonding phase
ポアサイズ:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
製品名
LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L3
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped: no
パラメーター
250 bar pressure
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
カラムL × 内径
25 cm × 4 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
Silica bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
60 Å pore size
動作pH範囲
2-7.5
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
保管温度
no temp limit
詳細
HPLC cartridge
LiChrospher® Si 60 is a versatile HPLC spherical silica sorbent with a pore diameter of 60A and a particle size of 5µm for normal phase chromatography: This sorbent is packed into a LiChroCART 250-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
アナリシスノート
Pressure: ≤ 70 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≤ 4.0
法的情報
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2