product name
LiChrospher® Si-60 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
メーカー/製品名
LiChrospher®
品質水準
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
650 m2/g
マトリックス
silica gel
マトリックス活性基
silica phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
60 Å
60 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LiChrospher® is a reliable and versatile spherical silica sorbent, which is traditionally produced and available with different modifications. LiChrospher® Si 60 (5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm) is ideal for normal-phase HPLC chromatography separations.
法的情報
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック