Merck
1.19640
Supelco
LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
別名:
Silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115709
EC Index Number:
231-545-4
NACRES:
SB.52
表面積:
350 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
Silica bonding phase
ポアサイズ:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
製品名
シリカゲル, LiChrospher® Si 60 (5 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L3
製品種目
LiChrospher®
有効性
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
特徴
endcapped: no
パラメーター
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
表面積
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
Silica bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
60 Å pore size
動作pH範囲
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
かさ密度
200‑800 kg/m3
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LiChrospher® Si 60 is a versatile HPLC spherical silica sorbent with a pore diameter of 60A and a particle size of 5µm for normal phase chromatography.
関連事項
Replaces: 19640-9
アナリシスノート
Specific surface area (BET): 700 - 800 m²/g
Pore volume: 0.80 - 0.90 ml/g
Pressure (Si): ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
Particle Size (d10): 4.3 - 5.1 µm
Particle Size (d50): 6.2 - 7.0 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 9.8 µm
法的情報
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg