Merck
17-10451
Sigma-Aldrich
CpGenome Direct Prep Bisulfite Modification Kit(50反応)
The CpGenome Direct Prep Bisulfite Modification Kit allows bisulfite conversion directly from a variety of starting materials, including cultured cells, blood, fresh tissue & fixed tissue samples.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
メーカー/製品名
CpGenome
アプリケーション
genomic analysis
関連するカテゴリー
詳細
5′末端のシトシンのグアノシンへのメチル化は、多くの真核生物遺伝子の発現に大きな影響を及ぼすことが知られています。正常細胞では、メチル化は主にCGの乏しい領域で起こりますが、CpGアイランドと呼ばれるCGの豊富な領域はメチル化されないままとなります。例外は、インプリンティングされた遺伝子の調節領域および女性の不活性X染色体上の遺伝子の転写不活性化に関連するCpGアイランドの広範なメチル化です。通常はメチル化されていないCpGアイランドの異常なメチル化は、不死化細胞や形質転換細胞では比較的頻度の高い事象として報告されており、ヒトのがんにおいては、規定された腫瘍抑制遺伝子の転写不活性化と関連しています。現在、数百のCpGアイランドが腫瘍において高メチル化の特徴を示すことが知られていることから、腫瘍特異的形質転換の程度の決定に利用できる候補遺伝子が同定されました。
単離したゲノムDNAから開始する他の亜硫酸水素塩修飾法とは異なり、CpGenome Direct Prep Bisulfite Modification Kitでは、培養細胞、血液、新鮮組織、固定組織サンプルなど、さまざまな出発材料から簡単かつ確実にDNAを直接亜硫酸水素塩に変換できます。
主な特徴
  • DNA精製なしで細胞、組織、血液、FFPEサンプルから直接亜硫酸塩に変換
  • わずか10細胞または50 pgのDNAからの高感度の亜硫酸塩変換
  • ワンステップ亜硫酸水素塩変換のための迅速でシンプルな合理化されたプロトコル
  • より一貫した結果のため、カラム内脱スルホン化により、追加の沈殿ステップなしでDNAを回収
  • メチル化特異的PCR、制限消化、シーケンシング、マイクロアレイハイブリダイゼーションなどによる下流分析に最適
アプリケーション
研究のカテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
構成
2X抽出バッファー
修飾試薬
変換バッファー
再懸濁バッファー
平衡バッファー
結合バッファー
洗浄バッファーI
洗浄バッファーII
溶出バッファー
プロテイナーゼK
プロテイナーゼK保存バッファー
脱塩カラム
コレクションチューブ
関連事項
先発品:S7820(CpGenome Universal DNA Modification Kit)の後継品です。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
文書ライブラリにアクセスする
B Leclercq et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 218, 1074-1088 (2016-09-07)
While the knowledge of the underlying mechanisms by which air pollution-derived particulate matter (PM) exerts its harmful health effects is still incomplete, detailed in vitro studies are highly needed. With the aim of getting closer to the human in vivo conditions and
Li-Min Gao et al.
The American journal of surgical pathology, 40(6), 836-846 (2016-03-15)
Aggressive natural killer cell leukemia (ANKL) is a rare disease with an extremely aggressive clinical course. The etiology of ANKL is unclear with few genetic/epigenetic aberrations described to date. Moreover, misdiagnosis of ANKL is a frequent problem. Clinicopathologic characteristics of
Promoter hypermethylation of the cysteine protease RECK may cause metastasis of osteosarcoma.
Wang, L; Ge, J; Ma, T; Zheng, Y; Lv, S; Li, Y; Liu, S
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine null
Genetic and epigenetic alterations in normal and sensitive COPD-diseased human bronchial epithelial cells repeatedly exposed to air pollution-derived PM2.5.
Leclercq, B; Platel, A; Antherieu, S; Alleman, LY; Hardy, EM; Perdrix, E; Grova et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987) null
FHIT promoter DNA methylation and expression analysis in childhood acute lymphoblastic leukemia.
Bahari, G; Hashemi, M; Naderi, M; Sadeghi-Bojd, S; Taheri, M
Oncology Letters null