詳細
クロマチン免疫沈降(ChIP)は、タンパク質とゲノムDNAとのin vivo相互作用を解析できる重要な手法です。 クロマチン結合タンパク質またはDNA結合タンパク質は、そのタンパク質に対する良好な抗体が存在する場合はすべて、この技術を用いて分析できます。 ゲノムの特定の領域に局在するさまざまなタンパク質や、特定のタンパク質のゲノムワイドな分布を測定できます。 この技術のもう一つの強力な用途は、転写、有糸分裂、DNA修復などの過程と相関するヒストン修飾の変化を解析することです。
アプリケーション
磁気Aビーズを用いてクロマチン免疫沈降(ChIP)を22回実施するために必要なすべての試薬を含む、1日クロマチン免疫沈降(ChIP)キット。
特徴および利点
- 迅速:磁気プロテインAビーズにより、ChIPプロトコル全体をわずか1日で完了できます!サンプルを処理するための試薬がすべて含まれています。試薬作りに貴重な時間を費やす必要はありません。
- 簡単:スピンカラム法により、容易かつ確実にDNAの精製が行えます。煩雑なフェノール・クロロホルム抽出は不要です。
包装
22回のクロマチン免疫沈降(ChIP)反応を実施するために必要なすべての試薬を含む2つのボックス。提供されるバッファーは、最大5枚の15 cmプレートの培養細胞からクロマチンを十分に作製でき、各プレートから最大10のクロマチンサンプル(細胞とアッセイタイプによって異なる)が得られます。
構成
- 磁気プロテインAビーズ
- ChIP希釈用バッファー
- 低塩洗浄バッファー
- 高塩洗浄バッファー
- LiCl洗浄バッファー
- TEバッファー
- 細胞可溶化バッファー
- 核可溶化バッファー
- ChIP溶出バッファー(w/oプロテイナーゼK)
- 10Xグリシン
- 10XPBS
- プロテアーゼインヒビターカクテルII
- プロテイナーゼK
- スピンフィルター
- コレクションチューブ
- 結合試薬A
- 洗浄試薬B
- 溶出試薬C
保管および安定性
受領後は、成分をラベルに示された温度で保存してください。キット成分は、指示通り保存した場合、出荷日から1年間安定です。
法的情報
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
17-610:
試験成績書(COA)