178496
Apoptosis Activator VI, CD437/AHPN
The Apoptosis Activator VI, CD437/AHPN, also referenced under CAS 125316-60-1, modulates Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
別名:
Apoptosis Activator VI, CD437/AHPN, 6-(3-(1-Adamantyl)-4-hydroxyphenyl)-2-naphthalene carboxylic acid
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 39 mg/mL
ethanol: 39 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-6-5-22(20-1-2-21-11-23(26(29)30)4-3-19(21)10-20)12-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
InChI Key
LDGIHZJOIQSHPB-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Holmes, W.F., et al. 2004. J. Cell. Physiol.199, 317.
Zhao, X., and Spanjaard, R.A. 2003. J. Biomed. Sci.10, 44.
WGK
WGK 3
Jan Code
178496-5MG:
178496-1.1ML:
178496-MG:
試験成績書(COA)