製品名
AhR Antagonist III, GNF351, AhR Antagonist III, GNF351, is a cell-permeable, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist (IC50 = 62 nM in mouse liver cytosol expressing humanized AhR).
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCCc4c5c([nH]c4)cccc5)c3cncc(c3)C)C(C)C
InChI
1S/C24H25N7/c1-15(2)31-14-28-21-23(26-9-8-17-13-27-20-7-5-4-6-19(17)20)29-22(30-24(21)31)18-10-16(3)11-25-12-18/h4-7,10-15,27H,8-9H2,1-3H3,(H,26,29,30)
詳細
包装
警告
WGK
WGK 3
Jan Code
182707-MG:
182707-10MG:
試験成績書(COA)