安全性情報
203780
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
別名:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside, α-X-Gal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BrClNO6
CAS番号:
分子量:
408.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116133
NACRES:
NA.41
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white to off-white
溶解性
2% DMF: soluble, clear
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI Key
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
詳細
A chromogenic substrate for α-galactosidase. Useful for histochemical studies.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Gossrau, R. 1990. Folia Histochem. Cytobiol. 28, 129.
Gossrau, R., and Lojda, Z. 1989. Acta Histochem. 85, 213.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
203780-MG:
203780-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
X-Gal solubility: in DMF, soluble, solubility: in methanol, soluble, storage temp.:2-8°C
Roche
XGAL-RO
X-Gal