Merck
S4014
Sigma-Aldrich
スペクチノマイシン 二塩酸塩 五水和物
powder, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
別名:
Spectinomycin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
CAS番号:
分子量:
495.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
product name
スペクチノマイシン 二塩酸塩 五水和物, powder, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
synthetic (inorganic)
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
powder
有効性
≥603 μg per mg
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
不純物
endotoxin, tested
white to pale buff
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL at 
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
agriculture
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
InChI Key
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スペクチノマイシンは一般に男性の淋病の治療に使用されています。また実施された研究によってスペクチノマイシン二塩酸塩五水和物からも同様に淋病に対する有効な治療法が得られることが明らかにされています。臨床上、スペクチノマイシン二塩酸塩五水和物はスペクチノマイシンより高い溶解度を示すため注射の方が容易に使用できます。
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
スペクチノマイシンはStreptomyces spectabilis由来のアミノシクリトール抗生物質です。 スペクチノマイシンには、急性淋菌性尿道炎および子宮頸管炎の治療、葉の成長時の細胞の運命を観察するための細胞層のマーキング、マーカー遺伝子Spcrを含む形質転換システムにおける植物細胞の選択マーカー、パスツレラ ムルトシダ(Pasteurella multocida)およびマンヘミア・ヘモリチカ(Mannheimia haemolytica)によって引き起こされる畜牛の気道の感染の研究、およびMS寒天培地における葉緑体コードRNAポリメラーゼ欠損植物の作成を含む広範囲の用途があります。スペクチノマイシンは、レプリコンを有する低コピー数プラスミドの増幅にも使用されています。 細胞培養用途では7.5~20 mg/Lでの使用をお勧めします。
スペクチノマイシン二塩酸塩五水和物は様々な培地の栄養補助剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
作用様式:スペクチノマイシンは、タンパク質合成およびバクテリアの30Sリボソームサブユニットへの結合による伸長を阻害し、ペプチジルtRNAの転位を妨げることによって作用します。
耐性の様式:リボソームタンパク質S5の遺伝子であるrpsEの突然変異がスペクチノマイシンの結合を妨げます。耐性はアミノグリコシド-3'-アデニルトランスフェラーゼ遺伝子(aadA)によってももたらされます。
抗菌スペクトル:スペクチノマイシンがグラム陰性およびグラム陽性菌に対して作用します。
注意
溶液は2~8℃で数週間、-20℃ではさらに長期間保存することができます。
調製ノート
保存溶液は、10 mg/mLの水溶液で調製し濾過滅菌してください。
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。乾燥した場所に保管してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4014-25G:4548173210711
S4014-BULK:
S4014-1G:4548173210704
S4014-VAR:
S4014-5G-9:
S4014-5G:4548173210728
S4014-VAR-9:
S4014-BULK-9:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Spectinomycin: minimum inhibitory concentrations for Neisseria gonorrhoeae.
I A Porter et al.
The British journal of venereal diseases, 50(4), 289-290 (1974-08-01)
Spectinomycin dihydrochloride in the treatment of gonorrhoea in males.
R R Willcox
The British journal of clinical practice, 29(2), 34-36 (1975-02-01)
Songul Gurel et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 847, 109-122 (2012-02-22)
Successful efforts describing in vitro culturing, regeneration, and transformation of grain sorghum were reported, using particle bombardment, as early as 1993, and with Agrobacterium tumefaciens in 2000. Reported transformation efficiencies via Agrobacterium routinely range from 1 to 2%. Recently, such
Aditya C Bandekar et al.
Current biology : CB, 30(20), 3961-3971 (2020-09-12)
Although the major events in prokaryotic cell cycle progression are likely to be coordinated with transcriptional and metabolic changes, these processes remain poorly characterized. Unlike many rapidly growing bacteria, DNA replication and cell division are temporally resolved in mycobacteria, making
Jun Sung Seo et al.
Bio-protocol, 7(20), e2579-e2579 (2017-10-20)
RNA-Protein interactions play important roles in various eukaryotic biological processes. Molecular imaging of subcellular localization of RNA/protein complexes in plants is critical for understanding these interactions. However, methods to image RNA-Protein interactions in living plants have not yet been developed