由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
フォーム
solution
濃度
100 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
色
colorless
溶解性
DMSO/H2O, 1:1: soluble 100 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
スペクチノマイシンはストレプトミセス・スペクタビリス由来のアミノシクリトール抗生物質です。スペクチノマイシンには、急性淋菌性尿道炎および子宮頚炎の治療、葉の発育中の細胞運命をモニターするための細胞層のマークキング、マーカー遺伝子Spcrを含む植物細胞のための植物関連変換システムにおける選択マーカー、パスツレラ・マルトシダおよびマンヘミア・ヘモリチカによって引き起こされる畜牛の気道感染の研究、およびMS寒天培地におけるプラスチドコード化RNAポリメラーゼが不足した植物の発生を含む多種多様な用途があることが分かっています。スペクチノマイシンはレプリコンを持つ低コピー数のプラスミドの増幅でも使用されます。スペクチノマイシンは7.5~20 mg/Lで細胞培養用途に使用することが推奨されます。
生物化学的/生理学的作用
作用様式:スペクチノマイシンは、タンパク質合成およびバクテリアの30Sリボソームサブユニットへの結合による伸長を阻害し、ペプチジルtRNAの転位を妨げることによって作用します。
耐性の様式:リボソームタンパク質S5の遺伝子であるrpsEの突然変異がスペクチノマイシンの結合を妨げます。耐性はアミノグリコシド-3'-アデニルトランスフェラーゼ遺伝子(aadA)によってももたらされます。
抗菌スペクトル:スペクチノマイシンがグラム陰性およびグラム陽性菌に対して作用します。
耐性の様式:リボソームタンパク質S5の遺伝子であるrpsEの突然変異がスペクチノマイシンの結合を妨げます。耐性はアミノグリコシド-3'-アデニルトランスフェラーゼ遺伝子(aadA)によってももたらされます。
抗菌スペクトル:スペクチノマイシンがグラム陰性およびグラム陽性菌に対して作用します。
注意
溶液は2~8℃で数週間、-20℃ではさらに長期間保存することができます。
調製ノート
保存溶液は10 mg/mLの水溶液で調製し、0.2 μmで濾過してください。
保管および安定性
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。開封後の容器は、しっかりと再密封し、漏れないように直立して置いてください。不活性ガス下で保管してください。
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。開封した容器は慎重に再密閉し、漏れないようにまっすぐに立てて置いてください。不活性ガス雰囲気下で保存してください
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
201.0 °F - closed cup
引火点(℃)
93.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
S0692-BULK:
S0692-1ML-PW:
S0692-1ML:
S0692-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Holloway, W.J.
Med. Clin. North Amer., 66, 169-173 (1982)
C Y Chang et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 46(1), 87-89 (2000-07-07)
Two new gene cassettes, dfr17 and aadA4, inserted in a class 1 integron of Escherichia coli EC107, are described here. The dfr17 cassette encodes trimethoprim resistance and has 91% identity with the dfrVII dihydrofolate reductase gene. The aadA4 cassette confers
Ausubel, F.M., et al.
Current Protocols in Molecular Biology, 1-1 (1987)
A C Chang et al.
Journal of bacteriology, 134(3), 1141-1156 (1978-06-01)
Construction and characterization of a class of multicopy plasmid cloning vehicles containing the replication system of miniplasmid P15A are described. The constructed plasmids have cleavage sites within antibiotic resistance genes for a variety of commonly employed site-specific endonucleases, permitting convenient
New tools for chloroplast genetic engineering.
H Daniell
Nature biotechnology, 17(9), 855-856 (1999-09-03)