アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
off-white
溶解性
methanol: 10 mg/mL
water: 50 mg/mL
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002%
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCC[N+H](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI Key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase
警告
再構成
その他情報
Maor, I., et al. 1995. Arteriosclero. Thromb. Vasc. Biol. 15, 1378.
Netea, M.G., et al. 1995. J. Infect. Dis. 171, 393.
Lindahl, M., and Tagesson, C. 1993. Inflammation17, 573.
Palacios, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 196, 280.
Yamamoto, H. 1993. Toxicol. Lett. 66, 73.
Vadas, P., et al. 1986. Agents Actions19, 194.
Marshak, P.R., et al. 1985. Biochemistry24, 144.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
215921-MG:
215921-500MG:
試験成績書(COA)