アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
methanol: 1.5 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
Ic1c(c2ncccc2c(c1)Cl)O
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI Key
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Metal ion chelator
包装
警告
再構成
その他情報
Regland, B., et al. 2001. Dement. Geriatr. Cogn. Disord.12, 408.
Helmuth, L., et al. 2000. Science290, 1273.
Tateishi, J., et al. 2000. Neuropathology20, Suppl: S20-4.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
233165-GM:
233165-1GM:
233165-1.1ML:
試験成績書(COA)