製品名
Cyclopamine, V. californicum, Cyclopamine, V. californicum, CAS 4449-51-8, is a cell-permeable steroidal alkaloid & cholesterol mimic that specifically antagonizes Sonic Hedgehog signaling through direct interaction with Smo.
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
有効性
20 nM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMF: 10 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1[C@@H]2[C@H](O[C@@]3([C@@H]2C)CC[C@H]4[C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O)C)CC4=C3C)C[C@@H](C1)C
InChI
1S/C27H41NO2/c1-15-11-24-25(28-14-15)17(3)27(30-24)10-8-20-21-6-5-18-12-19(29)7-9-26(18,4)23(21)13-22(20)16(27)2/h5,15,17,19-21,23-25,28-29H,6-14H2,1-4H3/t15-,17+,19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-/m0/s1
InChI Key
QASFUMOKHFSJGL-LAFRSMQTSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Hh signaling in Shh-light2 assay
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Kim, S.K., and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Incardona, J.P., et al. 1998. Development125, 3553.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
239803-100MG:
239803-50MG:
239803-MG:
239803-1MG:
239803-5MG:
試験成績書(COA)