安全性情報
324690
Millipore
EMPIGEN® BB Detergent, 30% Solution
別名:
n-Dodecyl-N,N-dimethylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.25
フォーム
solution
品質水準
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
clear pale yellow
CMC
1.6 - 2.1 mM
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
詳細
A zwitterionic detergent. Lauryldimethylbetaine is useful as a detergent for solubilization of membrane components and for preparation of viral agents. Also useful for the solubilization of keratins. Has a critical micellar concentration of 1.6-2.1 mM.
A zwitterionic detergent. Lauryldimethylbetaine is useful as a detergent for solubilization of membrane components and for preparation of viral antigens. Also useful for solubilization of keratins.
警告
Toxicity: Irritant (B)
物理的形状
30% ±1% aqueous solution.
調製ノート
Can be further diluted with H₂O to the desired concentration.
その他情報
Lowthert, L.A., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 206, 370.Mukklis, F.A., et al. 1986. Vaccine4, 191.James, L.T., and Heckels, J.E. 1981. J. Immunol. Methods42, 223.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPIGEN is a registered trademark of Huntsman Corporation
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
324690-100ML:
324690-ML:
試験成績書(COA)