346003
Glucagon Receptor Antagonist II
The Glucagon Receptor Antagonist II, also referenced under CAS 191034-25-0, controls the biological activity of Glucagon Receptor.
別名:
Glucagon Receptor Antagonist II, 2-(4-Pyridyl)-5-(4-chlorophenyl)-3-(5-bromo-2-propyloxyphenyl)pyrrole, L-168,049
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
light beige
溶解性
DMSO: 45 mg/mL
ethanol: 45 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1cc(c(cc1)OCCC)c2c([nH]c(c2)c4ccc(cc4)Cl)c3ccncc3
InChI
1S/C24H20BrClN2O/c1-2-13-29-23-8-5-18(25)14-20(23)21-15-22(16-3-6-19(26)7-4-16)28-24(21)17-9-11-27-12-10-17/h3-12,14-15,28H,2,13H2,1H3
InChI Key
HHBOWXZOLYQFNY-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Glucagon Receptor
包装
警告
再構成
その他情報
Cascieri, M.A., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 8694.
de Laszlo, S.E., et al. 1999. Bioorg. Med. Chem. Lett.9, 641.
WGK
WGK 1
Jan Code
346003-MG:
346003-5MG:
346003-1.1ML:
試験成績書(COA)