由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
H2O: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(O)(O)=O.COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCO)c2ccccc2CN(C)C\C=C\c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C26H29ClN2O4S.H3O4P/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25;1-5(2,3)4/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)/b6-5+;
InChI Key
NNKJTPOXLIILMB-IPZCTEOASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- αCaMKII(Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼIIα)をブロックする阻害剤
- 海馬切片を前処理するCaMKII阻害剤
- 実験時の細胞骨格(CSK)構造および機能を変化させるための細胞処理
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K1385-BULK:
K1385-.1MG-PW:
K1385-PH:
K1385-PPG:
K1385-.5MG-PW:
K1385-.5MG:
K1385-VAR:
K1385-BULK-N:
K1385-.1MG:
K1385PROC:
試験成績書(COA)