製品名
KN-93, A cell-permeable, reversible and competitive inhibitor of rat brain CaM kinase II (Ki = 370 nM).
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N(CCO)c2c(cccc2)CN(C\C=C\c3ccc(cc3)Cl)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C26H29ClN2O4S/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3/b6-5+
InChI Key
LLLQTDSSHZREGW-AATRIKPKSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
cam kinase 2
警告
再構成
その他情報
Tombes, R.M., et al. 1995. Cell Growth Differ.6, 1063.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 195, 608.
Nicki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
WGK
WGK 3
Jan Code
422708-50MG:
422708-5MG:
422708-1MG:
422708-1.1ML:
422708-VMG:
試験成績書(COA)