製品名
GM 6001, InSolution, ≥95%, broad-spectrum inhibitor of MMPs
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
MMP-1
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Galardy, R.E., et al. 1994. Ann. NY Acad. Sci.732, 315.
Galardy, R.E., et al. 1994. Cancer Res.54, 4715.
Galardy, R.E., et al. 1993. Drugs Future18, 1109.
Grobelny, D., et al. 1992. Biochemistry31, 7152.
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
364206-1MG:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.