製品名
Kainic Acid, An excitatory amino acid receptor agonist selective for the kainate receptor subtype (Ki = 21 nM for ³H-kainate binding in rat striatum).
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
off-white
溶解性
dilute base: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+H2]1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)C(=C)C)CC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
InChI Key
VLSMHEGGTFMBBZ-OOZYFLPDSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Kainate receptor subtype
警告
その他情報
Watkins, J.C. and Evans, R.H. 1981. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 21, 165.
WGK
WGK 3
Jan Code
420318-10MG:
420318-MG:
420318-1GM:
420318-0MG:
420318-250MG:
試験成績書(COA)