P6503
ピロカルピン 塩酸塩
≥99% (titration), powder, muscarinic acetylcholine receptor agonist
別名:
(3S,4R)-4,5-ジヒドロ-3-エチル-4-(1-メチル-1H-イミダゾール-5-イルメチル)-2(3H)-フラノン 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
製品名
ピロカルピン 塩酸塩, ≥99% (titration), powder
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white
mp
202-205 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
関連疾患
epilepsy
SMILES記法
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI Key
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
P6503-50G:
P6503-1G:
P6503-5G:
P6503-10G:
P6503-VAR:
P6503-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究