437725
Lipoxin A4, 15-epi
Lipoxin A₄, 15-epi, CAS 171030-11-8, is an epimeric lipoxin A4 (Cat. No. 437720) analog that is more potent and metabolically stable than LXA4.
別名:
Lipoxin A4, 15-epi, LXA₄-15-epi, 15( R)-LXA₄, Aspirin-triggered LXA₄, (5 S,6 R,15 R)-5,6,15-Trihydroxy-7,9,13- trans-11- cis-eicosatetraenoic acid, LXA₄-15-epi, 15(R)-LXA₄, Aspirin-triggered LXA₄, (5S,6R,15R)-5,6,15-Trihydroxy-7,9,13-trans-11-cis-eicosatetraenoic acid
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
OC(C(O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(O)CCCCC)CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-8-12-17(21)13-9-6-4-5-7-10-14-18(22)19(23)15-11-16-20(24)25/h4-7,9-10,13-14,17-19,21-23H,2-3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,25)/b6-4+,7-5+,13-9+,14-10+
InChI Key
IXAQOQZEOGMIQS-CRSXNMAESA-N
詳細
Caution! Product contains volatile liquid; keep cold at all times.
生物化学的/生理学的作用
Exhibits anti-inflammatory properties
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Filep, J.G., et al. 2002. Adv. Exp. Med. Biol.507, 223.
Titos, E., et al. 1999. Am. J. Physiol.277, C870.
Gronert, K., et al. 1998. J. Exp. Med.187, 1285.
Maddox, J.F., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 6972.
Claria, J., et al. 1996. Mol. Med.2, 583.
Claria, J., and Serhan, C.N. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 9475.
Serhan, C.N., et al. 1995. Biochemistry34, 14609.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
437725-UG:
437725-25UG:
試験成績書(COA)