506106
p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3
The p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3, also referenced under CAS 42521-82-4, controls the biological activity of p21-Activated Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3, 2,2ʹ-Dihydroxy-1,1ʹ-dinaphthyldisulfide, PAK Inhibitor III
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(Sc3c4c(ccc3O)cccc4)c1c2c(ccc1O)cccc2
InChI
1S/C20H14O2S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)23-24-20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChI Key
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
506106-VMG:
506106-5SMG:
506106-1.1ML:
506106-25MG:
506106-5MG:
試験成績書(COA)