524619
PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1
The PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1, also referenced under CAS 701947-53-7, controls the biological activity of PIP3.
別名:
PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1, N-(((2-Hydroxy-5-nitrophenyl)amino)thioxomethyl)-3,5-dimethyl-benzamide, N-((2-Hydroxy-5-nitrophenyl)carbamothioyl)-3,5-dimethylbenzamide, Akt Inhibitor XXII, PDK1 Inhibitor VI
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C=CC([N+]([O-])=O)=C1)=C1NC(NC(C2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)=S
InChI
1S/C16H15N3O4S/c1-9-5-10(2)7-11(6-9)15(21)18-16(24)17-13-8-12(19(22)23)3-4-14(13)20/h3-8,20H,1-2H3,(H2,17,18,21,24)
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Skidan, I., et al. 2009. Drug Deliv.16, 45.
WGK
WGK 3
Jan Code
524619-25MG:
524619-MG:
試験成績書(COA)