アッセイ
≥98% (by assay)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
water: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c[n+H]c(nc2N)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
詳細
Coenzyme needed for the oxidation of carbohydrates and for the synthesis of ribose.
Cofactor required for oxidation of carbohydrates and for synthesis of ribose.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
US25871-100GM:
5871-100GM:
5871-GM:
試験成績書(COA)