グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
有効pH範囲
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Absorption
≤0.05 at 260 nm
≤0.05 at 280 nm
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
警告
WGK
WGK 1
Jan Code
648317-100RGM:
648317-100GM:
648317-1KG:
648317-1RKG:
US2648317-1KG:
US2648317-100GM-B:
試験成績書(COA)