製品名
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), useful in pH range 10.3-11.3
詳細
Merck USA index - 14, 9772
品質水準
アッセイ
≥99% dry basis (titration)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解性
water: 1 M
微量陽イオン
heavy metals: ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Development of an Antigen Capture Lateral Flow Immunoassay for the Detection of Burkholderia pseudomallei.: This study uses Tris Base in the development of a lateral flow immunoassay for detecting Burkholderia pseudomallei, enhancing diagnostic capabilities in clinical microbiology (Nualnoi et al., 2024).
警告
WGK
WGK 1
Jan Code
648311-1KG:
648311-5KG:
648311-KG:
US2648311-1KG:
648311-25KG:
648311-0KG:
試験成績書(COA)