アッセイ
98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
蛍光検出
λex ~400 nm
λem ~505 nm
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1c2c([o][c](c1)=O)cc(cc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc3ccc(cc3)O)C(C)C)C)CC(=O)O
InChI
1S/C33H36F3N5O10/c1-15(2)28(41-31(49)23(38-17(4)42)11-18-5-8-20(43)9-6-18)32(50)37-16(3)29(47)40-24(14-26(44)45)30(48)39-19-7-10-21-22(33(34,35)36)13-27(46)51-25(21)12-19/h5-10,12-13,15-16,23-24,28,43H,11,14H2,1-4H3,(H,37,50)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,47)(H,41,49)(H,44,45)/t16-,23-,24-,28-/m0/s1
InChI Key
GWKJISJKNKIJNP-DEQDFGQZSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Fluorogenic caspase-1 substrate
警告
シーケンス
再構成
その他情報
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Walker, N.P., et al. 1994. Cell 78, 343.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature 356, 768.
WGK
WGK 1
Jan Code
688225-MG:
688225-5MG:
試験成績書(COA)