主要文書
8.01112
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
for synthesis
別名:
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N2 · xHCl · yH2O
CAS番号:
分子量:
194.23 (anhydrous free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-145-5
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
crystals
mp
240-244 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
InChI Key
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 97.0 %
Loss on drying: 6.0 - 8.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3