主要文書
8.01228
Sigma-Aldrich
11-Aminoundecanoic acid
for synthesis
別名:
11-Aminoundecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)10COOH
CAS番号:
分子量:
201.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
219-417-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
183-187 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
InChI Key
GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1