安全性情報
8.02971
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran
for synthesis
別名:
3,4-Dihydro-2H-pyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O
CAS番号:
分子量:
84.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-810-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
77.8 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
240 °C
有効性
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-13.8 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
85.5 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
転移温度
flash point -9 °C
溶解性
7.7 g/L
密度
0.929 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-6-5-3-1/h2,4H,1,3,5H2
InChI Key
BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 1, 5-Pentanediol production from 3, 4-dihydro-2H-pyran: A novel method for synthesizing bio-based 1,5-pentanediol from 3,4-dihydro-2H-pyran is explored, highlighting its potential industrial application. (Zhao et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.929
Water (GC): ≤ 0.50 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体