安全性情報
8.03237
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)-ethanol
for synthesis
別名:
2-(Dimethylamino)-ethanol, N,N-Dimethylethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
89.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-542-8
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧
6.12 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
245 °C
有効性
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-12.2 % (v/v)
pH
10.5-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
動粘度
3.58 cSt(21.6 °C)
mp
-59 °C
転移温度
flash point 40 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CCO)(C)C
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.887
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - Seta closed cup
引火点(℃)
40 °C - Seta closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体