主要文書
8.03501
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanediol
for synthesis
別名:
1,12-Dodecanediol, 1,12-Dihydroxydodecane, Dodecamethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)12OH
CAS番号:
分子量:
202.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
227-133-9
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
アッセイ:
≥97.5% (GC)
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
300 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
79 °C
転移温度
flash point 176 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
InChI Key
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
348.8 °F - closed cup
引火点(℃)
176.00 °C - closed cup