安全性情報
8.03580
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpiperazine
for synthesis
別名:
1,4-Dimethylpiperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-412-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
20 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
180 °C
有効性
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-9.6 % (v/v)
pH
11.4 ( in H2O)
mp
-1 °C
転移温度
flash point 22 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.851
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
68.0 °F
引火点(℃)
20 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体