アッセイ
≥98.0% (HPLC)
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
154 °C
溶解性
insoluble 23.52-25.65 mg/L
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=C(Nc2ccccc2)Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI Key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2