Merck
95929
Supelco
N,N′-ジフェニルチオ尿素
analytical standard
別名:
1,3-ジフェニル-2-チオ尿素, ジフェニルスルホ尿素, チオカルバニリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5NH)2CS
CAS番号:
分子量:
228.31
Beilstein:
644277
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
mp
152-155 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI Key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95929-100MG:
95929-BULK:
95929-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)