蒸気圧
<10 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
350 °C
有効性
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.8-15.2 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
137-140 °C/1013 mbar
mp
-12 °C
転移温度
flash point 50 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
InChI Key
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
122.0 °F
引火点(℃)
50 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体