Merck
810664
Sigma-Aldrich
Probumin®ウシ血清アルブミン試薬グレード
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
別名:
BSA, アルブミン, ウシ血清, ウシ血清アルブミン, フラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41141801
product name
Probumin®ウシ血清アルブミン試薬グレード, pack of 100 g
由来生物
bovine serum
品質水準
グレード
reagent grade
アッセイ
≥98% (purity)
形状
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
精製方法
heat shock fractionation
包装
pack of 100 g
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
遊離脂肪酸含有量含有量
0.0-1.0 mg (per gram)
Total lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
不純物
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
損失
≤5%
pH範囲
6.8-7.2
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
微量陽イオン
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
その他の活性
Tested for IgG
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミン安定剤としてカプリル酸を使用した独自技術の熱ショック分画過程により製造されます。このBSA粉末は、溶媒処理されて広範囲に透析ろ過されます。このウシアルブミン製品はナトリウムが少なく、純度は>=98%で、典型的純度は100%です。
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Probumin® BSAグレードは、製造の違いによって区別されます。製品名に用いられる′診断グレード′または′ワクチングレード′などの用語は、お客様が一般に当該製品をこれらの用途に使用することのみを示しています。メルクは、想定されるあらゆる用途に関してあらゆる単独製品の適性を確認している訳ではありません。ユーザーは、各自のアッセイに固有の試薬、条件、および制約を使用して、Probumin® BSAグレードの適性を確認する必要があります。
製造用途に限ります。ヒトまたは動物への消費には使用できません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
810667:
81066N:
810664:
810662:
810661:
810663:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.